Imprimer
Trinitrate d'holmium pentahydraté ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
14588.09 14588.18
14588.09EA 124 EUR
14588.09 14588.18
Trinitrate d'holmium pentahydraté ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Trinitrate d'holmium pentahydraté
Purity: 99.9% CAS No.: 14483-18-2 Molecular Formula: Ho(NO3)3.5H2O Formula Weight: 441.02 (350.94anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149737
Formule: HoN₃O₉·5H₂O
MW: 441.02 g/mol
Point de fusion: 83.74…84.62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149737
Numéro CAS: 14483-18-2
EINECS: 233-438-8
ONU: 1477
ADR: 5.1 III