Imprimer
Trinitrate d'erbium pentahydraté ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Erbium(III) nitrate hydrate, Erbium (III) nitrate pentahydrate
12920.14 12920.22
12920.14EA 131 EUR
12920.14 12920.22
Trinitrate d'erbium pentahydraté ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Trinitrate d'erbium pentahydraté
Purity: 99.9% Molecular Formula: Er(NO3)3.xH2O (x≈5) Formula Weight: 353.27(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Melting Point: 130° -4H2O UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00010988
Formule: ErN₃O₉·5H₂O
MW: 443.35 g/mol
Point de fusion: 130 °C (-4H₂O)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149691
Numéro CAS: 10031-51-3
EINECS: 233-436-7
ONU: 1477
ADR: 5.1 III