Imprimer
Trinitrate d'erbium pentahydraté 99.9% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Erbium(III) nitrate hydrate, Erbium (III) nitrate pentahydrate
315140250 315141000
ACRO315140250EA 98.1 EUR
ACRO315140250 ACRO315141000
Trinitrate d'erbium pentahydraté 99.9% (sur base traces de métaux)
Trinitrate d'erbium pentahydraté
Formule: ErN₃O₉·5H₂O
MW: 443.35 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149691
Numéro CAS: 10031-51-3
EINECS: 233-436-7
ONU: 1477
ADR: 5.1 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Pink Crystalline powder or crystals
Assay 33 to 39 % (Er)
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %