Imprimer
Cérium trinitrate hydraté ≥99.998% (base métaux), REacton®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
43181.22 43181.14
43181.22EA 586 EUR
43181.22 43181.14
Cérium trinitrate hydraté ≥99.998% (base métaux), REacton®
Cérium trinitrate
Purity: 99.998% Molecular Formula: Ce(NO3)3.xH2O (x~6-7) Formula Weight: 326.13(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Odour: Acidic Merck Reference: 14,2000 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00010926
Formule: Ce(NO₃)₃·xH₂O
Point d'ébullition: 200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 39 °C
Densité: 2,377 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010926
Numéro CAS: 10108-73-3
EINECS: 233-297-2
ONU: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,2000