Samarium (III) chlorure, hydraté ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
11232.06
11232.14
11232.22
11232.06EA
53.4
EUR
11232.06
11232.14
11232.22
Samarium (III) chlorure, hydraté ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Samarium (III) chlorure
Purity: 99.99%
CAS No.: 10361-82-7
Molecular Formula: SmCl3.xH2O
Formula Weight: 256.71(anhy)
Physical Form: Wet Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,8347
MDL No.: MFCD00011235
Formule:
Cl₃Sm·xH₂O Point de fusion: 110 °C (-5H₂O) Densité: 2,383 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011235 Numéro CAS: 10361-82-7 EINECS: 233-797-0 Merck Index: 14,8347 |