Imprimer
Samarium (III) chlorure, hydrate 99,9 REO basis, REacton®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Samarium (III) chloride
11231.14 11231.22
11231.14EA 82.1 EUR
11231.14 11231.22
Samarium (III) chlorure, hydrate 99,9 REO basis, REacton®
Samarium (III) chlorure
Purity: 99.9% CAS No.: 10361-82-7 Molecular Formula: SmCl3.xH2O Formula Weight: 256.71(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,8347 MDL No.: MFCD00011235
Formule: Cl₃Sm·xH₂O
MW: 256.71 g/mol (anhy)
Point de fusion: 110 °C (-5H₂O)
Densité: 4.27
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011235
Numéro CAS: 10361-82-7
EINECS: 233-797-0
Merck Index: 14,8347