Trichlorure d'holmium hexahydraté ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
11277.14
11277.22
11277.14EA
161
EUR
11277.14
11277.22
Trichlorure d'holmium hexahydraté ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Trichlorure d'holmium hexahydraté
Purity: 99.9%
CAS No.: 14914-84-2
Molecular Formula: Cl3Ho.6H2O
Formula Weight: 379.38 (271.29anhy)
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 718°
Merck Reference: 14,4727
MDL No.: MFCD00149739
Formule:
Cl₃Ho·6H₂O MW: 379.38 g/mol Point de fusion: 718 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00149739 Numéro CAS: 14914-84-2 EINECS: 233-387-1 Merck Index: 14,4727 |