Imprimer
Trichlorure d'europium hexahydraté 99.99% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Europium(III) chloride hydrate, Europium trichloride hexahydrate
193010050 193010010 193010250
ACRO193010050EA 156 EUR
ACRO193010050 ACRO193010010 ACRO193010250
Trichlorure d'europium hexahydraté 99.99% (sur base traces de métaux)
Trichlorure d'europium hexahydraté
Formule: Cl₃Eu·6H₂O
MW: 366.41 g/mol
Point de fusion: 850 °C
Densité: 4.89 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149701
Numéro CAS: 13759-92-7
EINECS: 233-040-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric 39.0 to 42.5 % (Eu)
Total conc. of imp.as REO ≤0.01 %