Imprimer
Bromure d'ytterbium (III) hydraté ≥99.9%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
14575.09 14575.18
14575.09EA 110 EUR
14575.09 14575.18
Bromure d'ytterbium (III) hydraté ≥99.9%
Bromure d'ytterbium (III) hydraté
Purity: 99.9% CAS No.: 15163-03-8 Molecular Formula: YbBr3.xH2O Formula Weight: 412.77(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00049613
Formule: Br₃Yb·H₂O
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049613
Numéro CAS: 15163-03-8
EINECS: 237-350-0