Imprimer
Bromure de terbium (III) hydraté ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
13173.09 13173.18
13173.09EA 170 EUR
13173.09 13173.18
Bromure de terbium (III) hydraté ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Bromure de terbium (III) hydraté
Purity: 99.99% Molecular Formula: TbBr3.xH2O Formula Weight: 398.65(anhy) Physical Form: Crystalline Melting Point: 170° dec. MDL No.: MFCD00049571
Formule: Br₃Tb·H₂O
Point de fusion: 170 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049571
Numéro CAS: 15162-98-8
EINECS: 238-442-3