Imprimer
Tribromure de samarium hexahydraté ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Samarium tribromide hexahydrate, Samarium(III) bromide hexahydrate
14603.14 14603.22
14603.14EA 105 EUR
14603.14 14603.22
Tribromure de samarium hexahydraté ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Tribromure de samarium hexahydraté
Purity: 99.9% CAS No.: 13517-12-9 Molecular Formula: SmBr3.6H2O Formula Weight: 498.15 (390.06anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00192430
Formule: Br₃Sm·6H₂O
MW: 498.16 g/mol
Point de fusion: >640 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192430
Numéro CAS: 13517-12-9
EINECS: 237-347-4