Imprimer
Ammonium-fer (III) sulfate dodécahydraté
Fournisseur: Roth Carl
Attention
Synonyms: Alum iron, Ammonium iron sulphate dodecahydrate, Ferric ammonium sulphate dodecahydrate, Ammonium iron(III) sulphate dodecahydrate, Iron alum, Ammonium ferric sulphate dodecahydrate
P734.1 P734.2
ROTHP734.1EA 85.9 EUR
ROTHP734.1 ROTHP734.2
Ammonium-fer (III) sulfate dodécahydraté
Ammonium-fer (III) sulfate dodécahydraté
Formule: NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O
MW: 482.2 g/mol
Point d'ébullition: 230
Point de fusion: 39…41 °C
Densité: 1.71 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150004
Numéro CAS: 7783-83-7
EINECS: 233-382-4
Merck Index: 12,00549