Imprimer
Ammonium heptamolybdate tétrahydraté
Fournisseur: Roth Carl
Attention
Synonyms: Hexaammonium heptamolybdate tetrahydrate, Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate, Ammonium molybdate tetrahydrate, Hexammonium heptamolybdate 4-hydrate, Molybdic acid ammonium salt tetrahydrate
3666.1 3666.2 3666.3
ROTH3666.1EA 0 EUR
ROTH3666.1 ROTH3666.2 ROTH3666.3
Ammonium heptamolybdate tétrahydraté
Ammonium heptamolybdate tetrahydraté
Formule: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
MW: 1235.86 g/mol
Densité: 2.498 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167059
Numéro CAS: 12054-85-2
EINECS: 234-722-4
Merck Index: 13,00536