Imprimer
Ammonium heptamolybdate tétrahydraté ACS, ISO pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.01182.0250 1.01182.1000 1.01182.5000
1.01182.0250EA 272 EUR
1.01182.0250 1.01182.1000 1.01182.5000
Ammonium heptamolybdate tétrahydraté ACS, ISO pour analyses, Supelco®
Ammonium heptamolybdate tetrahydraté
Formule: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
Densité: 2,498 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167059
Numéro CAS: 12054-85-2
EINECS: 234-722-4
Merck Index: 13,00536
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 400 g/l (20 °C)
Melting Point 90 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 1235.86 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Density 2.498 g/cm3 (20 °C)
pH 5.3 (50 g/l, H2O, 20 °C)