Imprimer
Tétraméthylammonium hydroxyde pentahydraté ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L09658.14 L09658.22
L09658.14EA 57.9 EUR
L09658.14 L09658.22
Tétraméthylammonium hydroxyde pentahydraté ≥98%
Tétraméthylammonium hydroxyde pentahydraté
Purity: 98% CAS No.: 10424-65-4 Molecular Formula: C4H13NO.5H2O Formula Weight: 181.23 (91.15anhy) Melting Point: 66-67° Beilstein Reference: 3714235 Merck Reference: 14,9224 UN No.: 3423 MDL No.: MFCD00149566
Formule: C₄H₁₃NO·5H₂O
Point de fusion: 66…67 °C
Densité: 1,829 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149566
Numéro CAS: 10424-65-4
EINECS: 200-882-9
ONU: 3423
ADR: 8,II
Merck Index: 14,9224