Imprimer
Tétraméthylammonium hydroxyde pentahydraté 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
207520250 207521000 207525000
ACRO207520250EA 54.3 EUR
ACRO207520250 ACRO207521000 ACRO207525000
Tétraméthylammonium hydroxyde pentahydraté 97%
Tétraméthylammonium hydroxyde pentahydraté
Formule: C₄H₁₃NO·5H₂O
Point de fusion: 62…71 °C
Densité: 1,829 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149566
Numéro CAS: 10424-65-4
EINECS: 200-882-9
ONU: 3423
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Hygroscopic powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 73 °C
Titration with HCl ≥96.0 %