Imprimer
Aluminium chlorure hexahydraté, qualité Réactif
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Aluminum chloride hexahydrate
12297.36 12297.A3
12297.36EA 61.9 EUR
12297.36 12297.A3
Aluminium chlorure hexahydraté, qualité Réactif
Aluminium chlorure hexahydraté
Pharmaceuticals, pigments, in cosmetics and deOdourants, dyeing fabrics, refining crude oils, parchment paper manufacturing
Formule: AlCl₃·6H₂O
Point de fusion: 100 °C (dec.)
Densité: 2.398
Numéro MDL: MFCD00149134
Numéro CAS: 7784-13-6
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,337