Imprimer
Magnésium sulfate heptahydraté 99.5-100.5% desséché, Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., USP, FCC, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: sulphuric acid magnesium salt heptahydrate, Epsom salt, Bitter salt
13142-5KG 13142-25KG 13142-1KG 13142-4X5KG
13142-5KGEA 112 EUR
13142-5KG 13142-25KG 13142-1KG 13142-4X5KG
Magnésium sulfate heptahydraté 99.5-100.5% desséché, Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., USP, FCC, Fluka™
Magnésium sulfate heptahydraté
Formule: MgSO₄·7H₂O
MW: 246.48 g/mol
Point de fusion: 1.124 °C (déc.)
Densité: 1.68 g/cm³ at 20 °C
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00149785
Numéro CAS: 10034-99-8
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 13,05715
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated to the dried substance) 99.5 - 100.5 %
Loss on drying (450°C) 48.0 - 52.0 %
pH (5 %, 25 °C) 5.0 - 9.2
Free acid (as H₂SO₄) Max. 0.01 %
Free alkali (as MgO) Max. 0.004 %
Acidity or alkalinity complying
Arsenic (As) Max. 2 ppm
Iron (Fe) Max. 20 ppm
Lead (Pb) Max. 4 ppm
Selenium (Se) Max. 30 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Chloride (Cl) Max. 100 ppm
Residual solvents complying
Appearance of the solution complying