Imprimer
Magnésium sulfate heptahydraté ACS
Fournisseur: VWR Chemicals
0662-1KGEA 167 EUR
0662-1KG 0662-2.5KG 0662-500G
Magnésium sulfate heptahydraté ACS
Magnésium sulfate heptahydraté
Formule: MgSO₄·7H₂O
Point de fusion: 1124 °C
Densité: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149785
Numéro CAS: 10034-99-8
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 13,05715
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Ammonium <0.002%
Calcium ≤0.02%
Chloride ≤0.0005%
Heavy metals (as Pb) ≤0.0005%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.0005%
Manganese ≤0.0005%
Nitrate ≤0.002%
pH (5%, water) @25 °C 5 – 8.2
Potassium ≤0.005%
Purity 98 – 102%
Sodium ≤0.005%
Strontium ≤0.005%