Imprimer
Magnésium sulfate hydraté ≥99.997% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
10801.09 10801.18
10801.09EA 80.8 EUR
10801.09 10801.18
Magnésium sulfate hydraté ≥99.997% (base métaux), Puratronic®
Magnésium sulfate hydraté
Purity: 99.997% CAS No.: 22189-08-8 Molecular Formula: MgSO4.xH2O Formula Weight: 120.37(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Density: 1.68 Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,5691 MDL No.: MFCD00149787
Formule: MgSO₄·nH₂O
MW: 120.37 g/mol (anhy)
Densité: 1.68
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011110
Numéro CAS: 22189-08-8
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 14,5691