Imprimer
Calcium sulfate dihydraté ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Plaster of Paris
33301.A1 33301.A7
33301.A1EA 88 EUR
33301.A1 33301.A7
Calcium sulfate dihydraté ≥99%
Calcium sulfate dihydraté
Purity: 99% CAS No.: 10101-41-4 Molecular Formula: CaSO4.2H2O Formula Weight: 172.17 (136.14anhy) Physical Form: Powder Density: 2.32 Melting Point: 128° -1.5H2O Boiling Point: 163° -2H2O Merck Reference: 14,1706 MDL No.: MFCD00149625
Formule: CaSO₄·2H₂O
MW: 172.17 g/mol
Point d'ébullition: 163 °C (–2H₂O)
Point de fusion: 128 °C (-1.5H₂O)
Densité: 2.32
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149625
Numéro CAS: 10101-41-4
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711