Imprimer
Calcium sulfate hémihydraté 97+%, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Plaster of Paris
385351000 385355000 385350025
ACRO385351000EA 24.6 EUR
ACRO385351000 ACRO385355000 ACRO385350025
Calcium sulfate hémihydraté 97+%, pur
Calcium sulfate hémihydraté
Formule: CaSO₄·0.5H₂O
MW: 145.15 g/mol
Densité: 2.73
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149624
Numéro CAS: 10034-76-1
EINECS: 231-900-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Titration Complexometric ≥97.0 % (On dry substance)
Identification Confirmed
Loss on ignition 4.5 % to 8.0 % (500°C, 2 h)