Imprimer
Hydroxyde de strontium octahydraté, tech.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
12199.18 12199.A3 12199.A9
12199.18EA 44 EUR
12199.18 12199.A3 12199.A9
Hydroxyde de strontium octahydraté, tech.
Hydroxyde de strontium octahydraté
CAS No.: 1311-10-0 Molecular Formula: Sr(OH)2.8H2O Formula Weight: 265.76 (121.60anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.900 Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 100° -8H2O Merck Reference: 14,8843 UN No.: 3262 MDL No.: MFCD00150395
Formule: H₂O₂Sr·8H₂O
Point de fusion: 100 °C (-8H₂O)
Densité: 1.900
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150395
Numéro CAS: 1311-10-0
EINECS: 242-367-1
ONU: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 14,8843