Imprimer
Baryum hydroxyde octahydraté
Fournisseur: Roth Carl
Danger
P009.1 P009.2
ROTHP009.1EA 59.9 EUR
ROTHP009.1 ROTHP009.2
Baryum hydroxyde octahydraté
Baryum hydroxyde octahydraté
Formule: Ba(OH)₂·8H₂O
MW: 315.47 g/mol
Point d'ébullition: 780
Point de fusion: 78
Densité: 2.18 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149152
Numéro CAS: 12230-71-6
EINECS: 241-234-5
ONU: 3262
ADR: 8 III
Merck Index: 13,00980