Imprimer
Baryum hydroxyde octahydraté ≥98%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
21687.232EA 51.8 EUR
21687.232 21687.298
Baryum hydroxyde octahydraté ≥98%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses
Baryum hydroxyde octahydraté
Formule: Ba(OH)₂·8H₂O
MW: 315.47 g/mol
Point d'ébullition: 780
Point de fusion: 78
Densité: 2.18 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149152
Numéro CAS: 12230-71-6
EINECS: 241-234-5
ONU: 3262
ADR: 8 III
Merck Index: 13,00980
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (at filling) Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in diluted HCl Max. 50 ppm
Not precipitated by dil. H2SO4 (as SO4) Max. 0.2 %
CO3 (as BaCO3) (at filling) Max. 2 %
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
S (Sulphur) Max. 5 ppm
Ca (Calcium) Max. 30 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Sr (Strontium) Max. 1.5 %
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test