Imprimer
Baryum hydroxyde octahydraté 98+% pour analyses
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
203140010 203142500 203140050
ACRO203140010EA 130 EUR
ACRO203140010 ACRO203142500 ACRO203140050
Baryum hydroxyde octahydraté 98+% pour analyses
Baryum hydroxyde octahydraté
Formule: Ba(OH)₂·8H₂O
Point d'ébullition: 780 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 78 °C
Densité: 2,18 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149152
Numéro CAS: 12230-71-6
EINECS: 241-234-5
ONU: 3262
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00980
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals or flakes
Titration with HCl ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Barium carbonate ≤2 %
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Strontium (Sr) ≤1.5 %
Sulfur (S) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in HCl)