Imprimer
Calcium nitrate tétrahydraté
Fournisseur: Roth Carl
Attention
P740.1 P740.2
ROTHP740.1EA 31.9 EUR
ROTHP740.1 ROTHP740.2
Calcium nitrate tétrahydraté
Calcium nitrate tétrahydraté
Formule: Ca(NO₃)₂·4H₂O
MW: 236.15 g/mol
Point de fusion: ∼42 °C
Densité: 1.86 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149604
Numéro CAS: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
ONU: 1454
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,01687