Imprimer
Magnésium chlorure hexahydraté
Fournisseur: Serva
Synonyms: Magnesium dichloride
28305.01 28305.02
SERA28305.01EA 0 EUR
SERA28305.01 SERA28305.02
Magnésium chlorure hexahydraté
Magnésium chlorure hexahydraté
Formule: MgCl₂·6H₂O
MW: 203.3 g/mol
Point d'ébullition: 1412
Point de fusion: 117
Densité: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149781
Numéro CAS: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684