Imprimer
Magnésium chlorure hexahydraté
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Magnesium dichloride
A537.1 A537.2 A537.3 A537.4
ROTHA537.1EA 32.9 EUR
ROTHA537.1 ROTHA537.2 ROTHA537.3 ROTHA537.4
Magnésium chlorure hexahydraté
Magnésium chlorure hexahydraté
Formule: MgCl₂·6H₂O
MW: 203.3 g/mol
Point d'ébullition: 1412
Point de fusion: 117
Densité: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149781
Numéro CAS: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684