Calcium chlorure dihydraté
Fournisseur: Roth Carl
|
Attention
|
T885.1
T885.2
T885.3
ROTHT885.1EA
37.9
EUR
ROTHT885.1
ROTHT885.2
ROTHT885.3
Calcium chlorure dihydraté
Calcium chlorure dihydraté
Formule:
CaCl₂·2H₂O Point d'ébullition: 1600 °C (1013 hPa) Point de fusion: 176 °C Densité: 1,85 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149613 Numéro CAS: 10035-04-8 EINECS: 233-140-8 Merck Index: 13,01660 |