Imprimer
Bromure de strontium hexahydraté ≥95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
72105.22 72105.36
72105.22EA 52.6 EUR
72105.22 72105.36
Bromure de strontium hexahydraté ≥95%
Bromure de strontium hexahydraté
Purity: 95% CAS No.: 7789-53-9 Molecular Formula: Br2Sr.6H2O Formula Weight: 355.53 (247.44anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.386 Appearance: White Odour: Odourless Solubility: Soluble in water, alcohol Merck Reference: 14,8837 MDL No.: MFCD00150361
Formule: Br₂Sr·6H₂O
MW: 355.52 g/mol
Densité: 2.386
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150361
Numéro CAS: 7789-53-9
EINECS: 233-969-5