Bromure de calcium hydraté ≥99.999% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
44497.14
44497.22
44497.14EA
152
EUR
44497.14
44497.22
Bromure de calcium hydraté ≥99.999% (base métaux)
Bromure de calcium hydraté
Purity: 99.999%
CAS No.: 71626-99-8
Molecular Formula: CaBr2.xH2O
Formula Weight: 199.90(anhy)
Physical Form: Crystalline
Appearance: White
MDL No.: MFCD00149608
Formule:
Br₂Ca·H₂O Densité: 2,295 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149608 Numéro CAS: 71626-99-8 EINECS: 232-164-6 |