Imprimer
Chrome (III)-potassium sulfate dodécahydraté 98.0-102.0% ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
36715.22 36715.36
36715.22EA 42.8 EUR
36715.22 36715.36
Chrome (III)-potassium sulfate dodécahydraté 98.0-102.0% ACS
Chrome (III)-potassium sulfate dodécahydraté
Purity: 98.0-102.0% CAS No.: 7788-99-0 Molecular Formula: CrKO8S2.12H2O Formula Weight: 499.39 (283.21anhy) Physical Form: Solid Density: 1.83 Appearance: Dark purple Odour: Odourless Melting Point: 89° Merck Reference: 14,2229 MDL No.: MFCD00149917
Formule: CrK(SO₄)₂·12H₂O
Point de fusion: 89 °C
Densité: 1,83
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149917
Numéro CAS: 7788-99-0
EINECS: 233-401-6
Merck Index: 14,2229