Imprimer
Aluminium-potassium sulfate dodécahydraté ≥97%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Aluminium Potassium sulphate, 12-Hydrate, Aluminum potassium sulphate dodecahydrate, Aluminium potassium bis(sulphate) dodecahydrate, Potassium alum, Alum potassium
21098.293EA 47.8 EUR
21098.293 21098.362
Aluminium-potassium sulfate dodécahydraté ≥97%, TECHNICAL
Aluminium-potassium sulfate dodécahydraté
Formule: AlK(SO₄)₂·12H₂O
MW: 474.39 g/mol
Point de fusion: 92.5 °C
Densité: 1.72 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149143
Numéro CAS: 7784-24-9
EINECS: 233-141-3
ATTEINDRE: 01-2119960162-44
Merck Index: 12,00373
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 97 %