Imprimer
Sodium sulfure nonahydraté 98,0 ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Sodium sulphide nonahydrate
208043-500G 208043-100G 208043-25G 208043-5G
208043-500GEA 217 EUR
208043-500G 208043-100G 208043-25G 208043-5G
Sodium sulfure nonahydraté 98,0 ACS, Fluka™
Sodium sulfure nonahydraté
Formule: Na₂S·9H₂O
MW: 240.18 g/mol
Point d'ébullition: 920
Point de fusion: 50 °C
Densité: 1.43 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149184
Numéro CAS: 1313-84-4
EINECS: 215-211-5
ONU: 1849
ADR: 8 II
ATTEINDRE: 01-2119513694-38
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98.0 %
Ammonium (NH₄) Max. 0.005 %
Sulfite and thiosulfate (as SO₄) Max. 0.1 %
Iron (Fe) complying