Imprimer
Sodium dihydrogénophosphate monohydraté
Fournisseur: Roth Carl
K300.1 K300.2 K300.5
ROTHK300.1EA 34.9 EUR
ROTHK300.1 ROTHK300.2 ROTHK300.5
Sodium dihydrogénophosphate monohydraté
Sodium dihydrogénophosphate monohydraté
Formule: NaH₂PO₄·H₂O
Point de fusion: 100 °C
Densité: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149208
Numéro CAS: 10049-21-5
EINECS: 231-449-2
Merck Index: 13,08734
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e3b73d9200cc18a9423c5b98ad4affbd4aca8a&vid=a46f80a2f4b075e731486341a7be9b01c444a160&prid=web&clid=SAPDAM