Imprimer
di-Sodium hydrogénophosphate dodécahydraté, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: sec-Sodium phosphate, Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, Disodium phosphate, Dibasic sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate dibasic dodecahydrate, di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, Sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate, di-Sodium hydrogen orthophosphate dodecahydrate
0304.1000EA 59.27 EUR
0304.1000 0304.9050
di-Sodium hydrogénophosphate dodécahydraté, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
di-Sodium hydrogénophosphate dodécahydraté
Formule: Na₂HPO₄·12H₂O
MW: 358.14 g/mol
Point de fusion: 35
Densité: 1.52 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149181
Numéro CAS: 10039-32-4
EINECS: 231-448-7
Merck Index: 13,08733
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.0 - 101.0 %
Chloride (Cl) max. 0.001 %
Iron (Fe) max. 0.001 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 8.7 - 9.3
Sulfate (SO4) max. 0.02 %
Trace Impurities (in ppm)
Nitrogen Compounds (as N) max. 5