Potassium hexacyanoferrate (II) trihydraté, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO analysis_for, Supelco®
Fournisseur: Merck
|
|
Synonyms:
Potassiumhexacyanoferrate(II) trihydrate, Tetrapotassium hexacyanoferrate trihydrate, Potassium ferrocyanide trihydrate
MQ300
1.04984.0100
1.04984.0500
1.04984.9050
1.04984.0100EA
66.8
EUR
1.04984.0100
1.04984.0500
1.04984.9050
Potassium hexacyanoferrate (II) trihydraté, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO analysis_for, Supelco®
Potassium hexacyanoferrate (II) trihydraté
Formule:
K₄Fe(CN)₆·3H₂O MW: 422.39 g/mol Point de fusion: 70 Densité: 1.889 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00167023 Numéro CAS: 14459-95-1 EINECS: 237-722-2 Merck Index: 12,07793 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 289 g/l (20 °C) |
Melting Point | 70 °C Elimination of water of crystallisation |
Molar Mass | 422.39 g/mol |
Bulk Density | 950 - 1050 kg/m3 |
Density | 1.85 g/cm3 (20 °C) (anhydrous substance) |
pH | 9.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) (anhydrous substance) |