Imprimer
Potassium hexacyanoferrate (II) trihydraté 98.5-102.0% ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
33358.22 33358.36 33358.A3
33358.22EA 42.7 EUR
33358.22 33358.36 33358.A3
Potassium hexacyanoferrate (II) trihydraté 98.5-102.0% ACS
Potassium hexacyanoferrate (II) trihydraté
Purity: 98.5-102.0% CAS No.: 14459-95-1 Molecular Formula: K4Fe(CN)6.3H2O Formula Weight: 422.39 (368.36anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.85 Appearance: Pale yellow Odour: Odourless pH: 9.5 Melting Point: 69-71° Merck Reference: 14,7631 MDL No.: MFCD00167023
Formule: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
Point de fusion: 69…71 °C
Densité: 1,85
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167023
Numéro CAS: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Merck Index: 14,7631