Imprimer
Potassium hexacyanoferrate (II) trihydraté 98.5% ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Potassiumhexacyanoferrate(II) trihydrate, Tetrapotassium hexacyanoferrate trihydrate, Potassium ferrocyanide trihydrate
424130050 424135000 424130025
ACRO424130050EA 30 EUR
ACRO424130050 ACRO424135000 ACRO424130025
Potassium hexacyanoferrate (II) trihydraté 98.5% ACS
Potassium hexacyanoferrate (II) trihydraté
Formule: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
MW: 422.39 g/mol
Point de fusion: 70 °C
Densité: 1.85 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167023
Numéro CAS: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Merck Index: 12,07793
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Titration with KMnO4 98.5 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) Passes test (limit about 0.01%)
Insoluble matter ≤0.005 %