Imprimer
di-Sodium tétraborate décahydraté
Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: Borax tetra, Sodium tetraborate decahydrate, Sodium Borate decahydrate
T880.1 T880.2
ROTHT880.1EA 40.5 EUR
ROTHT880.1 ROTHT880.2
di-Sodium tétraborate décahydraté
di-Sodium tétraborate décahydraté
Formule: Na₂B₄O₇·10H₂O
MW: 381.37 g/mol
Point d'ébullition: 320
Point de fusion: 75
Densité: 1.73 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149193
Numéro CAS: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
ATTEINDRE: 01-2119490790-32
Merck Index: 13,08662