Imprimer
Acide tétrachloroaurique (III) hydraté (≥49% Au) ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Gold(III) chloride hydrate, Hydrogen tetrachloroaurate(III) xhydrate, Hydrogen tetrachloroaurate (III) hydrate, Hydrogen tetrachloroaurate hydrate, Chloroauric acid, tetra-Chloroauric acid hydrate
12325.03 12325.06 12325.14 12325.22
12325.03EA 213 EUR
12325.03 12325.06 12325.14 12325.22
Acide tétrachloroaurique (III) hydraté (≥49% Au) ≥99.9% (base métaux)
Acide tétrachloroaurique (III) hydraté
Purity: 99.9% CAS No.: 27988-77-8 Molecular Formula: HAuCl4.xH2O Formula Weight: 339.79(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic Appearance: Yellow-orange UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00149903
Formule: HAuCl₄·H₂O
MW: 357.8 g/mol
Densité: 1.169 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149903
Numéro CAS: 27988-77-8
EINECS: 240-948-4
ONU: 3260
ADR: 8 III