Imprimer
Acide tétrachloroaurique trihydraté
Fournisseur: Roth Carl
Danger
3867.1 3867.2
ROTH3867.1EA 0 EUR
ROTH3867.1 ROTH3867.2
Acide tétrachloroaurique trihydraté
Acide tétrachloroaurique (III) trihydraté
Formule: HAuCl₄·3H₂O
Point de fusion: 30 °C
Densité: 3,9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149904
Numéro CAS: 16961-25-4
EINECS: 240-948-4
ONU: 3260
ADR: 8,III