Imprimer
Acide p-toluènesulfonique monohydraté pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 4-Methylbenzenesulphonic acid hydrate, Toluene-4-sulphonic acid monohydrate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.14725.0100 8.14725.1000 8.14725.5000 8.14725.9025
8.14725.0100EA 38.3 EUR
8.14725.0100 8.14725.1000 8.14725.5000 8.14725.9025
Acide p-toluènesulfonique monohydraté pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide p-toluènesulfonique monohydraté
Formule: C₇H₈O₃S·1H₂O
MW: 190.22 g/mol
Point de fusion: 102…104 °C
Densité: 1.24 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 180
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142137
Numéro CAS: 6192-52-5
EINECS: 203-180-0
ONU: 2585
ADR: 8 III
Merck Index: 12,09671
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 670 g/l (20 °C)
Melting Point 56 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 190.22 g/mol
Bulk Density 510 kg/m3
Boiling Point 140 °C (27 hPa)
Vapor Pressure (20 °C)
Flash Point 180 °C
Density 0.5 g/cm3
pH 1 (650 g/l, H2O, 20 °C) (anhydrous substance)
Ignition Point 600 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material