Imprimer
3,5-Dihydroxytoluène monohydraté 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 5-Methylresorcinol monohydrate, Orcinol monohydrate, 5-Methylbenzene-1,3-diol hydrate
129550250 129551000 129555000
ACRO129550250EA 102 EUR
ACRO129550250 ACRO129551000 ACRO129555000
3,5-Dihydroxytoluène monohydraté 99%
3,5-Dihydroxytoluène monohydraté
Formule: C₇H₈O₂·1H₂O
Point d'ébullition: 290 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 56…61 °C
Densité: 1,29 g/cm³ (4 °C)
Point d'éclair: 159 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149092
Numéro CAS: 6153-39-5
EINECS: 207-984-2
Merck Index: 12,06995
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to pink-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 61 °C
Water 10 to 14 % (K.F.)
Solubility (5 % in water) Clear colorless to light brown
HPLC ≥98.5 %