Imprimer
Acide 2,4,6-trihydroxybenzoïque monohydraté ≥94%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2,4,6-Trihydroxybenzoic acid hydrate
B22768.14 B22768.22 B22768.36
B22768.14EA 60.1 EUR
B22768.14 B22768.22 B22768.36
Acide 2,4,6-trihydroxybenzoïque monohydraté ≥94%
Acide 2,4,6-trihydroxybenzoïque monohydraté
Purity: 94% CAS No.: 71989-93-0 Molecular Formula: C7H6O5.H2O Formula Weight: 188.14 (170.12anhy) Melting Point: ca 210° dec. Beilstein Reference: 2212148
Formule: C₇H₆O₅·1H₂O
MW: 188.14 g/mol
Point de fusion: ∼ 210 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149095
Numéro CAS: 71989-93-0
EINECS: 201-467-5