Imprimer
EDTA sel tétrasodique hydraté ≥99.5%, qualité ultra pure
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate hydrate, Kestranal® 4S hydrate, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid tetrasodium salt hydrate, Sodium 2,2',2'',2'''-(ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetate xhydrate, Edetic acid tetrasodium salt hydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate
0245-1KGEA 242 EUR
0245-1KG 0245-500G
EDTA sel tétrasodique hydraté ≥99.5%, qualité ultra pure
EDTA sel tétrasodique hydraté
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₈Na₄·xH₂O
MW: 380.17 g/mol (anhy)
Point de fusion: >300 °C
Densité: 6.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150025
Numéro CAS: 13235-36-4
EINECS: 200-573-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001%
Solubility (5%, Water) pass
Iron ≤0.005%
Moisture (KF) 12.4 – 19.2%
Nitrilotriacetic Acid ≤0.1%
pH (1%, Water) @25 °C 10.7 – 11.7
Purity (Dry Basis) >99.5%