Imprimer
tri-Sodium citrate dihydraté
Fournisseur: Roth Carl
3580.1 3580.2 3580.3 3580.5
ROTH3580.1EA 0 EUR
ROTH3580.1 ROTH3580.2 ROTH3580.3 ROTH3580.5
tri-Sodium citrate dihydraté
tri-Sodium citrate dihydraté
Formule: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
Point de fusion: 150 °C
Densité: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150031
Numéro CAS: 6132-04-3
EINECS: 200-675-3
Merck Index: 13,08675
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=b929cda9d6f2eed18a8fefe57aa02b561af7c97f&prid=web&clid=SAPDAM