tri-Sodium citrate dihydraté ≥99%, qualité Réactif
Fournisseur: VWR Chemicals
0101-1KGEA
165
EUR
0101-1KG
0101-2.5KG
0101-500G
0101-12KG
0101-50KG
tri-Sodium citrate dihydraté ≥99%, qualité Réactif
tri-Sodium citrate dihydraté
A biological buffer used for cell culture, in vitro, enzyme assays and some electrophoretic applications at physiological pH.
Formule:
Na₃C₆H₅O₇·2H₂O Point de fusion: 150 °C Densité: 1,76 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150031 Numéro CAS: 6132-04-3 EINECS: 200-675-3 Merck Index: 13,08675 |
|
Résultats des tests de spécification
Calcium | ≤0.005% |
Chloride | ≤0.005% |
DNase | none detected |
Heavy Metals (as Pb) | ≤0.001% |
Insolubles | ≤0.005% |
Iron | ≤0.0005% |
Loss on Drying (%) | 10.0 – 13.0 |
pH (5%, Water) @25 °C | 7.0 – 9.0 |
Protease | none detected |
Purity (Dry Basis) (%) | ≥99% |
RNase | none detected |
Sulphate | ≤0.005% |