Imprimer
di-Ammonium oxalate monohydraté
Fournisseur: Roth Carl
Attention
Synonyms: Ammonium oxalate monohydrate, Ammonium oxalate-1-hydrate, Oxalic acid diammonium salt monohydrate, Oxalic acid ammonium salt monohydrate, Ammonium ethanedioate monohydrate, Ammonium Oxalate, Monohydrate
P737.1 P737.2
ROTHP737.1EA 90.5 EUR
ROTHP737.1 ROTHP737.2
di-Ammonium oxalate monohydraté
di-Ammonium oxalate monohydraté
Formule: (NH₄)₂C₂O₄·H₂O
MW: 142.11 g/mol
Point d'ébullition: 70
Point de fusion: 70
Densité: ∼1.5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149694
Numéro CAS: 6009-70-7
EINECS: 214-202-3
ONU: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00541